N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32476-1G PC32476-250MG
APOSPC32476-1GEA 743 DKK
APOSPC32476-1G APOSPC32476-250MG
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Formel: C₁₅H₁₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998151
CAS-nummer: 259251-79-1