2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thien-2ylmethanol
PC32363-1G PC32363-250MG
APOSPC32363-1GEA 2180 DKK
APOSPC32363-1G APOSPC32363-250MG
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Formel: C₁₂H₉F₃OS
Molekylvægt: 258.259 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01934530
CAS-nummer: 256488-46-7