Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene, Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate
PC32331-1G PC32331-250MG PC32331-5G
APOSPC32331-1GEA 743 DKK
APOSPC32331-1G APOSPC32331-250MG APOSPC32331-5G
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₉F₃O₂S
Molekylvægt: 286.27 g/mol
Kogepunkt: 120…122 °C (2 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00110251
CAS-nummer: 237385-98-7