Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3228-1G PC3228-250MG
APOSPC3228-1GEA 1650 DKK
APOSPC3228-1G APOSPC3228-250MG
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formel: C₁₇H₁₈F₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879992
CAS-nummer: 294885-28-2