2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3203-1G PC3203-5G
APOSPC3203-1GEA 545 DKK
APOSPC3203-1G APOSPC3203-5G
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660156
CAS-nummer: 237424-16-7