2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine, 6-[(2-Aminoethyl)amino]-5-chloro-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC31984-1G PC31984-5G
APOSPC31984-1GEA 1120 DKK
APOSPC31984-1G APOSPC31984-5G
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₉ClF₃N₃
Kogepunkt: 96 °C (0,3 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00099696
CAS-nummer: 219478-19-0