3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31961-1G PC31961-250MG
APOSPC31961-1GEA 4540 DKK
APOSPC31961-1G APOSPC31961-250MG
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Formel: C₉H₉BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00124372
CAS-nummer: 7661-09-8