[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31886-1G PC31886-250MG
APOSPC31886-1GEA 1100 DKK
APOSPC31886-1G APOSPC31886-250MG
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O
Smeltepunkt: 120…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03644148
CAS-nummer: 465514-37-8