Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31857-1G PC31857-250MG
APOSPC31857-1GEA 2880 DKK
APOSPC31857-1G APOSPC31857-250MG
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Formel: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277503
CAS-nummer: 680211-86-3