N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31766-1G PC31766-250MG
APOSPC31766-1GEA 1920 DKK
APOSPC31766-1G APOSPC31766-250MG
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Formel: C₃₀H₂₄N·BF₄
Molekylvægt: 485.323 g/mol
Smeltepunkt: 156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00960867
CAS-nummer: 66310-10-9