2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC31716-1G PC31716-5G
APOSPC31716-1GEA 1400 DKK
APOSPC31716-1G APOSPC31716-5G
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₆H₅F₃N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209107
CAS-nummer: 136547-20-1