3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3152-1G PC3152-500MG
APOSPC3152-1GEA 1770 DKK
APOSPC3152-1G APOSPC3152-500MG
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₁H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056192
CAS-nummer: 198126-03-3