6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31432-1G PC31432-250MG
APOSPC31432-1GEA 985 DKK
APOSPC31432-1G APOSPC31432-250MG
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Formel: C₉H₉FO₃
Smeltepunkt: 73…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02677744
CAS-nummer: 306934-89-4