1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC31422-1G PC31422-250MG
APOSPC31422-1GEA 1620 DKK
APOSPC31422-1G APOSPC31422-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClFN₂O
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03659694
CAS-nummer: 423768-49-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III