Heptafluoroisopropylbenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3137-1G
PC3137-5G
APOSPC3137-1GEA
1590
DKK
APOSPC3137-1G
APOSPC3137-5G
Heptafluoroisopropylbenzene 98%
Heptafluoroisopropylbenzene
Formel:
C₉H₅F₇ Kogepunkt: 127…128 °C Smeltepunkt: –10 °C Massefylde: 1,488 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093306 CAS-nummer: 378-34-7 |