Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31351-1G PC31351-250MG
APOSPC31351-1GEA 295 DKK
APOSPC31351-1G APOSPC31351-250MG
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₀BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00204082
CAS-nummer: 712-52-7