2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC3124-1G PC3124-5G PC3124-25G PC3124-100G
APOSPC3124-1GEA 654 DKK
APOSPC3124-1G APOSPC3124-5G APOSPC3124-25G APOSPC3124-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973759
CAS-nummer: 200956-14-5