2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3121-1G PC3121-5G
APOSPC3121-1GEA 164 DKK
APOSPC3121-1G APOSPC3121-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778431
CAS-nummer: 200956-13-4