2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3114K-1G PC3114K-5G
APOSPC3114K-1GEA 872 DKK
APOSPC3114K-1G APOSPC3114K-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₁H₉F₆NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061306
CAS-nummer: 237076-67-4