4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31140-1G PC31140-5G
APOSPC31140-1GEA 1220 DKK
APOSPC31140-1G APOSPC31140-5G
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₆H₈F₃NO
Smeltepunkt: 56…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00764476
CAS-nummer: 142503-25-1