Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC31134-1G PC31134-250MG
APOSPC31134-1GEA 1400 DKK
APOSPC31134-1G APOSPC31134-250MG
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01312037
CAS-nummer: 445-71-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III