Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC31080-1G PC31080-250MG
APOSPC31080-1GEA 589 DKK
APOSPC31080-1G APOSPC31080-250MG
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32066750
CAS-nummer: 2379918-41-7