3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3073-250MG PC3073-5G PC3073-1G
APOSPC3073-250MGEA 1310 DKK
APOSPC3073-250MG APOSPC3073-5G APOSPC3073-1G
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09259003
CAS-nummer: 443914-96-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III