2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3053-1G PC3053-250MG PC3053-5G
APOSPC3053-1GEA 3080 DKK
APOSPC3053-1G APOSPC3053-250MG APOSPC3053-5G
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone
Formel: C₁₂H₁₀F₆O₃
Smeltepunkt: 90…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042271
CAS-nummer: 76784-40-2