5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC305016-250MG
PC305016-1G
APOSPC305016-250MGEA
830
DKK
APOSPC305016-250MG
APOSPC305016-1G
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11036154 CAS-nummer: 29241-63-2 |