2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC305011-1G PC305011-250MG PC305011-100MG
APOSPC305011-1GEA 4450 DKK
APOSPC305011-1G APOSPC305011-250MG APOSPC305011-100MG
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formel: C₈H₈F₃N
Smeltepunkt: 46…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20441525
CAS-nummer: 57631-04-6