3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303608-1G PC303608-5G
APOSPC303608-1GEA 2880 DKK
APOSPC303608-1G APOSPC303608-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃N
Molekylvægt: 264.042 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640181
CAS-nummer: 2383004-77-9