3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303607-1G PC303607-5G
APOSPC303607-1GEA 2620 DKK
APOSPC303607-1G APOSPC303607-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₇BrF₃NO
Molekylvægt: 282.057 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640180
CAS-nummer: 2386432-21-7