3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303606-1G PC303606-5G
APOSPC303606-1GEA 2360 DKK
APOSPC303606-1G APOSPC303606-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₅BrClF₃O
Molekylvægt: 301.488 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640179
CAS-nummer: 2383663-22-5