3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303605-1G PC303605-5G
APOSPC303605-1GEA 2100 DKK
APOSPC303605-1G APOSPC303605-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640178
CAS-nummer: 2324179-05-5