3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303602-1G PC303602-5G
APOSPC303602-1GEA 2970 DKK
APOSPC303602-1G APOSPC303602-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₇BrF₃N
Molekylvægt: 278.068 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640175
CAS-nummer: 2384884-96-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III