3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303601-1G PC303601-5G
APOSPC303601-1GEA 2620 DKK
APOSPC303601-1G APOSPC303601-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640174
CAS-nummer: 2385223-45-8