3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303599-1G PC303599-5G
APOSPC303599-1GEA 2310 DKK
APOSPC303599-1G APOSPC303599-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆BrF₃O
Molekylvægt: 267.043 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640172
CAS-nummer: 2383384-91-4