5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303593-1G PC303593-5G
APOSPC303593-1GEA 2360 DKK
APOSPC303593-1G APOSPC303593-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₅BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640167
CAS-nummer: 2385551-72-2