5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303592-1G PC303592-5G
APOSPC303592-1GEA 2310 DKK
APOSPC303592-1G APOSPC303592-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27942784
CAS-nummer: 1266728-50-0