5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303589-1G PC303589-5G
APOSPC303589-1GEA 2970 DKK
APOSPC303589-1G APOSPC303589-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₇BrF₃N
Molekylvægt: 278.068 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640164
CAS-nummer: 2384383-24-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III