5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303588-1G PC303588-5G
APOSPC303588-1GEA 2620 DKK
APOSPC303588-1G APOSPC303588-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640163
CAS-nummer: 2386352-03-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III