3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303585-1G PC303585-5G
APOSPC303585-1GEA 2790 DKK
APOSPC303585-1G APOSPC303585-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28734627
CAS-nummer: 1805577-17-6