3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303583-1G PC303583-5G
APOSPC303583-1GEA 2100 DKK
APOSPC303583-1G APOSPC303583-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄BrClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640160
CAS-nummer: 1344087-79-1