3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303578-1G
PC303578-5G
APOSPC303578-1GEA
2440
DKK
APOSPC303578-1G
APOSPC303578-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₄BrClF₃N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD32640155 CAS-nummer: 2090294-87-2 |