3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303577-1G PC303577-5G
APOSPC303577-1GEA 2100 DKK
APOSPC303577-1G APOSPC303577-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640154
CAS-nummer: 2091543-20-1