3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303572-1G PC303572-5G
APOSPC303572-1GEA 2210 DKK
APOSPC303572-1G APOSPC303572-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂BrClF₃N
Molekylvægt: 284.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640150
CAS-nummer: 2383568-45-2