3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303570-1G PC303570-5G
APOSPC303570-1GEA 1740 DKK
APOSPC303570-1G APOSPC303570-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₂BrCl₂F₃O
Molekylvægt: 321.906 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640148
CAS-nummer: 2385595-04-8