3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303569-1G PC303569-5G
APOSPC303569-1GEA 1490 DKK
APOSPC303569-1G APOSPC303569-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640147
CAS-nummer: 2386483-96-9