3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303566-1G
PC303566-5G
APOSPC303566-1GEA
2440
DKK
APOSPC303566-1G
APOSPC303566-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₄BrClF₃N Molekylvægt: 298.487 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD32640144 CAS-nummer: 2383782-11-2 |