3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303565-1G PC303565-5G
APOSPC303565-1GEA 2100 DKK
APOSPC303565-1G APOSPC303565-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClF₃
Molekylvægt: 352.374 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640143
CAS-nummer: 2386636-01-5