3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303563-1G PC303563-5G PC303563-25G
APOSPC303563-1GEA 1640 DKK
APOSPC303563-1G APOSPC303563-5G APOSPC303563-25G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640141
CAS-nummer: 2385966-70-9