2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303562-1G PC303562-5G
APOSPC303562-1GEA 2530 DKK
APOSPC303562-1G APOSPC303562-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄BrF₄N
Molekylvægt: 282.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640140
CAS-nummer: 2091737-50-5