2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303559-1G PC303559-5G
APOSPC303559-1GEA 2180 DKK
APOSPC303559-1G APOSPC303559-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄BrF₄NO
Molekylvægt: 286.021 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640137
CAS-nummer: 2090465-20-4