2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303558-1G PC303558-5G
APOSPC303558-1GEA 1830 DKK
APOSPC303558-1G APOSPC303558-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₂BrClF₄O
Molekylvægt: 305.451 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640136
CAS-nummer: 2168880-84-8